Post-mortem scalpel-handvaten
Leverancier: SWANN MORTON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2650 2652 2653 2609
233-0115EA 141 EUR
233-0115 233-0116 233-0155 SWAN2609
Post-mortem scalpel-handvaten
Scalpels Scalpelhandvaten
Een veelzijdig en uitgebreid assortiment voor begrafenisondernemers en pathologen voor gebruik in autopsieën, histopathologie en andere algemenere post-mortem procedures.
  • PM40 assortiment met traditionele draaiaansluiting
  • PM60 assortiment met een standaard lemmet aansluitpunt
De PM40B en de PM60B lemmetten zijn 'bull nose' lemmetten voor toegevoegde veiligheid en bescherming tegen toevallige prikaccidenten.
Verpakking: De PM8 en de PM40 roestvrij stalen handvaten worden afzonderlijk geleverd in een beschermende plastieken tas.