VWR®, aspiratiepipetten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-5883EA 55.4 EUR
612-5883 612-5884 612-5885 612-5886 612-5887
VWR®, aspiratiepipetten
Pipetten Zuigpipetten
PS-pipetten, zonder plug, zonder schaalverdeling, wegwerpbaar, steriel.
  • Gebruik bij –20 tot +50 °C
  • Gesteriliseerd door gammastraling SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Houdbaarheid van 4 jaar na productiemaand
  • Vrij van detecteerbare DNase en RNase
  • Niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch
Voor het aseptisch opzuigen van vloeistof door middel van vacuümzuiging.
Certificaten: Producten worden vervaardigd onder de ISO 13485-norm. Voldoet aan eisen van BSE/TSE