Multiparametermeters, handheld, Portavo® 907
Leverancier: KNICK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
907MULTICOND 907MULTIOXY 907SETMULTILDO
665-0287EA 1650 EUR
665-0287 664-0138 665-0361
Multiparametermeters, handheld, Portavo® 907
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze veelzijdige draagbare instrumenten kunnen gebruikt worden met analoge pH-elektrodes of met digitale sensoren voor pH, geleidbaarheid of zuurstof. Dankzij de robuustheid en de grote selectie van geschikte sensoren zijn ze uitermate geschikt voor zowel laboratorium- als procestoepassingen. Waterbestendig conform IP 66/IP 67.
  • Versterkte kunststof behuizing voor ruwe industriële toepassingen
  • Geïntegreerde kap beschermt het display en fungeert als laboratoriumstandaard
  • TFT-kleurenscherm met hoge resolutie is transreflectief en zo kan het display worden
More Product Information