Avantor® ACE® C18-300, HPLC Kolommen, 3 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
ACE-211-0302EA 702 EUR
ACE-211-0302 ACE-211-0501 ACE-211-0502 ACE-211-0503 ACE-211-0546 ACE-211-1002 ACE-211-1003 ACE-211-1004 ACE-211-1046 ACE-211-1204 ACE-211-1502 ACE-211-1503 ACE-211-1504 ACE-211-1546 ACE-211-7503 ACE-211-0102GD ACE-211-0103GD ACE-211-10003 ACE-211-10005 ACE-211-15003 ACE-211-05003 ACE-211-05005 ACE2111000075 ACE-211-2546 ACE-211-2502
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Kolommen, 3 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® C18-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief. Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.
  • Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
  • Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
  • Ideaal voor een breed scala aan
More Product Information