VWR® EML Digital Plus Test Zeefschudders
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-0957EA 3760 EUR
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0956 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
VWR® EML Digital Plus Test Zeefschudders
Schudapparaten Zeefschudders
De modellen van de elektromagnetisch aangedreven testzeefschudders zijn ontworpen voor zeefanalyse met optimale driedimensionale zeefwerking. De zelfherstellende amplituderegeling, die gebruik maakt van permanente versnellingsmeting van de gehele zeeftoren, houdt de oscillatie van de schudder en de bijbehorende standaard in balans. Dit garandeert dat de amplitude gelijk blijft, ongeacht de invoerhoeveelheid en de installatiepositie.
  • Geheugen voor 10 testzeefparametersets
  • Timerfunctie: 0 - 99 minuten of continugebruik
  • Intermitterende of voortdurende
More Product Information