Verwarmingsthermostaten, Proline
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
L001496 L001497 L001498 L001499 L001500 L001501 L001502 L001503 L001504 L001505 L001506 L001507 L001508 L001509 L001489
LAUDL001496EA 3490 EUR
LAUDL001496 LAUDL001497 LAUDL001498 LAUDL001499 LAUDL001500 LAUDL001501 LAUDL001502 LAUDL001503 LAUDL001504 LAUDL001505 LAUDL001506 LAUDL001507 LAUDL001508 LAUDL001509 461-1219
Verwarmingsthermostaten, Proline
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met ingebouwde circulatiethermostaat
De reeks Proline Edition X-verwarmingsthermostaten heeft een groot temperatuurbereik, een hoog koel- en verwarmingsvermogen en een pomp met meerdere niveaus. De duidelijke, menugestuurde afstandsbediening is bijzonder handig voor het bedienen van de apparaten tot op een afstand van maximaal 50 meter. Dankzij het grote scherm kan de gebruiker alle belangrijke parameters in het oog houden. Er is een grafische weergave van gemeten waarden en een grote keuze aan interfaces (bijvoorbeeld Ether-CAT, ethernet, RS232/RS485, analoge module, Profibus, contactmodules). Het verzamelen van gegevensMore Product Information