Opslagrekken voor microplaten, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
367002 344260 344280 344380
732-2756EA 193 EUR
732-2756 NUNC344260 NUNC344280 732-1571
Opslagrekken voor microplaten, Nunc™
Rekken Rekken voor microplaten
Een gamma van opslagrekken voor standaard microplaten en DeepWell™ platen in mechanische vrieskisten of -kasten of in incubatoren.
Kunststof rekken
Vriesbestendig tot −80 °C
Lichte duurzame propyleen en metalen constructie
De vergrendelingsstang houdt de platen op hun plaats en het handvat zorgt voor eenvoudig transport
Aluminium rekken
Verstelbare legborden voor compatibiliteit met elke plaat of buisjesrek
Autoclaveerbaar
Kleurgecodeerde bovenkant en zijkanten voor eenvoudige identificatie
Licht met handvat voor eenvoudig transport
De vergrendelingsstang houdt de platen op hun plaats