3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30646.03 H30646.06 H30646.14
H30646.03EA 49.9 EUR
H30646.03 H30646.06 H30646.14
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 124215-44-7 Molecular Formula: C9H18BBrO2 Formula Weight: 248.96 Boiling Point: 61-64°/0.35mm MDL No.: MFCD10567053
Formule: C₉H₁₈BBrO₂
Kookpunt: 61…64 °C (0,35 mmHg)
Dichtheid: 1,177
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10567053
CAS nummer: 124215-44-7