3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52510.03
H52510.06
H52510.03EA
124
EUR
H52510.03
H52510.06
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 505083-04-5
Molecular Formula: C8H8BFO4
Formula Weight: 197.96
Melting Point: 180-184°
MDL No.: MFCD04115665
Formule:
C₈H₈BFO₄ Smeltpunt: 180…184 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115665 CAS nummer: 505083-04-5 |