4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32422.03
H32422.06
H32422.03EA
57.7
EUR
H32422.03
H32422.06
4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
4-tert-Butylbenzoic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 22201-45-2
Molecular Formula: C22H26O3
Formula Weight: 338.45
Melting Point: 75-81°
MDL No.: MFCD09757530
Formule:
C₂₂H₂₆O₃ Smeltpunt: 75…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09757530 CAS nummer: 22201-45-2 |