1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22003.06
B22003.14
B22003.22
B22003.06EA
24.3
EUR
B22003.06
B22003.14
B22003.22
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole 96%
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Purity: 96%
CAS No.: 52431-78-4
Molecular Formula: C7H6N4OS
Formula Weight: 194.21
Melting Point: 169-171°
MDL No.: MFCD00132898
Formule:
C₇H₆N₄OS Smeltpunt: 169…171 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00132898 CAS nummer: 52431-78-4 EINECS: 257-909-2 |