1-Acetylisatin ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L17597.03
L17597.06
L17597.14
L17597.03EA
13.1
EUR
L17597.03
L17597.06
L17597.14
1-Acetylisatin ≥97%
1-Acetylisatin
Purity: 97%
CAS No.: 574-17-4
Molecular Formula: C10H7NO3
Formula Weight: 189.17
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 113959
Formule:
C₁₀H₇NO₃ Smeltpunt: 141…143 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00158542 CAS nummer: 574-17-4 EINECS: 209-368-9 |