Zirconium(IV) oxide cement
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
42493.30 42493.A1
42493.30EA 108 EUR
42493.30 42493.A1
Zirconium(IV) oxide cement
Zirconium(IV) oxide
CAS No.: 1314-23-4 Physical Form: Liquid/paste Appearance: Pale brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD01868884
Formule: ZrO₂
Kookpunt: 4300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2680 °C
Dichtheid: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011310
CAS nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180