(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
369770050 369770250
ACRO369770050EA 78.5 EUR
ACRO369770050 ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formule: C₁₈H₂₀BNO
Kookpunt: 111 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,929 g/cm³
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078439
CAS nummer: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M