4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
[1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
450360010
450360050
ACRO450360010EA
150
EUR
ACRO450360010
ACRO450360050
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule:
C₁₃H₉ClO Smeltpunt: 113…116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631911 CAS nummer: 80565-30-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 118 °C |
HPLC | ≥96.0 % |