VWR®, Gekalibreerde elektronische controlethermometers, frio temp
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0904EA 142 EUR
620-0904 620-2148 620-2344
VWR®, Gekalibreerde elektronische controlethermometers, frio temp
Thermometers Digitale thermometers
Digitale thermometers controleren de monstertemperaturen in vriezers, koelkasten, incubatoren en ovens. Nauwkeurige temperatuurmeting zonder monstercontaminatie is mogelijk door de gevulde fles (meegeleverd) te gebruiken, deze bootst het monster na.
  • Individueel serienummer
Kunststof flessen kunnen niet in ovens gebruikt worden.
Certificaten: ISO 17025, ISO/IEC 17025:2005, traceerbaar naar NIST-normen.
Leveringsinformatie: Bevat meertalige gebruiksaanwijzing (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans), AAA- of LR44-batterijen (620-2148)More Product Information