Barnsteenzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,4-Butanedioic acid
A12084.0C
A12084.0E
A12084.36
A12084.0CEA
418
EUR
A12084.0C
A12084.0E
A12084.36
Barnsteenzuur ≥99%
Barnsteenzuur
Purity: 99+%
CAS No.: 110-15-6
Molecular Formula: HO2CCH2CH2CO2H
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 206°(402°F)
Melting Point: 186-188°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1754069
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00002789
Formule:
HOOCCH₂CH₂COOH Kookpunt: 235 °C Smeltpunt: 186…188 °C Dichtheid: 1,56 Vlampunt: 206 °C (402 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002789 CAS nummer: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,8869 |