4-Hydroxy-1-methylpiperidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-52-5
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 103024
MDL No.: MFCD00006500
Formule:
C₆H₁₃NO Kookpunt: 198…200 °C Smeltpunt: 26…30 °C Dichtheid: 0,98 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006500 CAS nummer: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |