2-Nitrophenylboronic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17988.06
L17988.03
L17988.06EA
329
EUR
L17988.06
L17988.03
2-Nitrophenylboronic acid 96%
2-Nitrophenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5570-19-4
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3032097
Formule:
C₆H₆BNO₄ Smeltpunt: 149…151 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00161358 CAS nummer: 5570-19-4 |