4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21449.06
B21449.14
B21449.06EA
27.6
EUR
B21449.06
B21449.14
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 56518-42-4
Molecular Formula: C9H9BrO4
Formula Weight: 261.07
Melting Point: 254-258°
MDL No.: MFCD01632140
Formule:
C₉H₉BrO₄ Smeltpunt: 254…258 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01632140 CAS nummer: 56518-42-4 |