4-Fluorophenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01844.1
SB01844.10
SB01844.50
MAYBSB01844.1EA
0
EUR
MAYBSB01844.1
MAYBSB01844.10
MAYBSB01844.50
4-Fluorophenyl isocyanate
4-Fluorophenyl isocyanate
Formule:
C₇H₄FNO Kookpunt: 42…47 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1,206 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00002023 CAS nummer: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN: 3080 ADR: 6.1,II |