2-Fluorobiphenyl ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
A12227.06 A12227.09 A12227.14
A12227.06EA 71.9 EUR
A12227.06 A12227.09 A12227.14
2-Fluorobiphenyl ≥98%
2-Fluorobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 321-60-8 Molecular Formula: C12H9F Formula Weight: 172.20 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 248° MDL No.: MFCD00000317
Formule: C₁₂H₉F
Kookpunt: 248 °C
Smeltpunt: 72…76 °C
Dichtheid: 1,245
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000317
CAS nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7