2-Thiobarbituric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12681.14 A12681.22 A12681.36
A12681.14EA 46.4 EUR
A12681.14 A12681.22 A12681.36
2-Thiobarbituric acid ≥98%
2-Thiobarbituric acid
Purity: 98% CAS No.: 504-17-6 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 pH: 1.8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 120663 MDL No.: MFCD00006674
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Kookpunt: 419 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 235 °C
Dichtheid: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006674
CAS nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8