Strontiumchromaat ≥95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
89026.30
89026.A1
89026.30EA
81.3
EUR
89026.30
89026.A1
Strontiumchromaat ≥95%
Strontiumchromaat
CAS No.: 7789-06-2
Molecular Formula: SrCrO4
Formula Weight: 203.61
Physical Form: Powder
Density: 3.895
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8841
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00049549
Formule:
CrO₄Sr Dichtheid: 3,895 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049549 CAS nummer: 7789-06-2 EINECS: 232-142-6 UN: 3087 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8841 |