Calcium oxide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02109.1000 1.02109.9025
1.02109.1000EA 91.7 EUR
1.02109.1000 1.02109.9025
Calcium oxide, Supelco®
Calcium oxide
Formule: CaO
Kookpunt: 2850 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2580 °C
Dichtheid: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010911
CAS nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691