2-Amino-5-methylpyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
A13330.09 A13330.18 A13330.30
A13330.09EA 27.6 EUR
A13330.09 A13330.18 A13330.30
2-Amino-5-methylpyridine 99%
2-Amino-5-methylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 1603-41-4 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 118°(244°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 107050 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006328
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 226…228 °C
Smeltpunt: 74…78 °C
Vlampunt: 118 °C (244 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006328
CAS nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III