(S)-β3-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid, H-β-Phenyl-Ala-OH, (S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid
BICR106-1G BICR106-5G BICR106-10G
APOSBICR106-1GEA 43.8 EUR
APOSBICR106-1G APOSBICR106-5G APOSBICR106-10G
(S)-β3-phenylalanine
(S)-β3-phenylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076238
CAS nummer: 40856-44-8