Pyridoxine-[2H3].HCl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BISC1047-1MG BISC1047-5MG
APOSBISC1047-1MGEA 575 EUR
APOSBISC1047-1MG APOSBISC1047-5MG
Pyridoxine-[2H3].HCl
Pyridoxine-[2H3].HCl
Formule: C₈H₈D₃NO₃·ClH
Smeltpunt: 214 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11656714
EINECS: 200-386-2