4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(3,5-Dichlorophenyl)aniline, 3',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
OR11339-25G OR11339-5G OR11339-100G
APOSOR11339-25GEA 292 EUR
APOSOR11339-25G APOSOR11339-5G APOSOR11339-100G
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Formule: C₁₂H₉Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796293
CAS nummer: 405058-01-7