3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromothien-3-yl)methanol, (4-Bromothiophen-3-yl)methanol
OR12445-1G OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA 249 EUR
APOSOR12445-1G APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₅H₅BrOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01859831
CAS nummer: 70260-05-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III