(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16618-1G OR16618-250MG
APOSOR16618-1GEA 366 EUR
APOSOR16618-1G APOSOR16618-250MG
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃S
Smeltpunt: 225…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01416244
CAS nummer: 17547-79-4