3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17508-1G OR17508-25G OR17508-5G
APOSOR17508-1GEA 90.6 EUR
APOSOR17508-1G APOSOR17508-25G APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Formule: C₅H₄BrNO·ClH
Smeltpunt: 180…181 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940270
CAS nummer: 63785-86-4