Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,6-Dichloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3,6-dichloropicolinate
OR28179-1G OR28179-5G OR28179-25G
APOSOR28179-1GEA 49.7 EUR
APOSOR28179-1G APOSOR28179-5G APOSOR28179-25G
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00186642
CAS nummer: 1532-24-7