5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
OR302335-100MG OR302335-250MG OR302335-500MG
APOSOR302335-100MGEA 555 EUR
APOSOR302335-100MG APOSOR302335-250MG APOSOR302335-500MG
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
5-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₈H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690777
CAS nummer: 896467-81-5