20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 19-carboxynonadecanoate, 20-(tert-Butoxy)-20-oxoarachidic acid
OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 26.3 EUR
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Formule: C₂₄H₄₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23136041
CAS nummer: 683239-16-9