tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR305101-250MG
OR305101-1G
APOSOR305101-250MGEA
67.7
EUR
APOSOR305101-250MG
APOSOR305101-1G
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22572308 CAS nummer: 1203662-37-6 |