Cyclohexylacetaldehyde 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Oxoethyl)cyclohexane
OR30546-1G OR30546-250MG
APOSOR30546-1GEA 121 EUR
APOSOR30546-1G APOSOR30546-250MG
Cyclohexylacetaldehyde 90%
Cyclohexylacetaldehyde
Formule: C₈H₁₄O
Kookpunt: 58…60 °C (10 mm Hg)
Dichtheid: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02261737
CAS nummer: 5664-21-1