2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307912-1G OR307912-5G
APOSOR307912-1GEA 261 EUR
APOSOR307912-1G APOSOR307912-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02227047
CAS nummer: 482639-32-7