3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310931-1G OR310931-500MG
APOSOR310931-1GEA 900 EUR
APOSOR310931-1G APOSOR310931-500MG
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261163
CAS nummer: 607743-07-7