1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321460-1G OR321460-250MG OR321460-100MG
APOSOR321460-1GEA 1460 EUR
APOSOR321460-1G APOSOR321460-250MG APOSOR321460-100MG
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11226925
CAS nummer: 38042-74-9