2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 431 EUR
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₆H₇NO₂
Kookpunt: 38…40 °C (0,2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03923827
CAS nummer: 92901-88-7