b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
OR452168-1G OR452168-250MG
APOSOR452168-1GEA 162 EUR
APOSOR452168-1G APOSOR452168-250MG
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827190
CAS nummer: 179811-63-3