2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452217-1G OR452217-5G
APOSOR452217-1GEA 316 EUR
APOSOR452217-1G APOSOR452217-5G
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371521
CAS nummer: 861337-74-8