3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471447-5G OR471447-1G
APOSOR471447-5GEA 1220 EUR
APOSOR471447-5G APOSOR471447-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11935789
CAS nummer: 23434-95-9