(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475073-1G OR475073-250MG
APOSOR475073-1GEA 231 EUR
APOSOR475073-1G APOSOR475073-250MG
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
(1S)-1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31695803
CAS nummer: 2391975-25-8