Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907888-1G OR907888-5G
APOSOR907888-1GEA 62.9 EUR
APOSOR907888-1G APOSOR907888-5G
Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Methyl 2,6-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203721
CAS nummer: 14920-81-1