ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914467-1G OR914467-5G
APOSOR914467-1GEA 32.2 EUR
APOSOR914467-1G APOSOR914467-5G
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₇H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093840
CAS nummer: 14891-10-2