2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931545-1G OR931545-25G OR931545-5G
APOSOR931545-1GEA 146 EUR
APOSOR931545-1G APOSOR931545-25G APOSOR931545-5G
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
2-Ethoxy-1-pyrroline
Formule: C₆H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11618011
CAS nummer: 931-46-4