2-Ethylbenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Ethylphenyl)methanol
OR938868-10G OR938868-1G OR938868-5G
APOSOR938868-10GEA 152 EUR
APOSOR938868-10G APOSOR938868-1G APOSOR938868-5G
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
2-Ethylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093889
CAS nummer: 767-90-8