1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210140-100MG PC210140-250MG
APOSPC210140-100MGEA 179 EUR
APOSPC210140-100MG APOSPC210140-250MG
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₀F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28519456
CAS nummer: 1783382-76-2